Learn More
Fisherbrand™ Fórceps de extremo romo de acero inoxidable
Proporciona una superficie antiadherente con revestimiento de PTFE a la que muy pocas sustancias sólidas o líquidas se adherirán permanentemente. Los fórceps de extremo romo de acero inoxidable Nickel Electro™ con excelentes propiedades no humectantes permiten una limpieza sencilla y se pueden esterilizar con vapor o químicamente.
Marca: Fisherbrand™ 7212
Description
Fórceps recubiertos de PTFE que proporcionan una superficie antiadherente a la que muy pocas sustancias sólidas o líquidas se adherirán permanentemente.- Resistente a productos químicos y no contaminante
- Sin unión a proteínas y proporciona superficies inertes biológicamente
- No se pierden cantidades importantes debido a la adherencia
- No se producen acumulaciones en superficies
- Ideales para su uso en condiciones de laboratorio exigentes
- Excelentes propiedades no humectantes para facilitar la limpieza y se pueden esterilizar con vapor o químicamente
- Perno de guía
Specifications
Romo | |
Acero inoxidable con revestimiento de PTFE | |
130 mm |
Unidad | |
Pinzas | |
Mordazas serradas |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Fórceps de extremo romo de acero inoxidable > Altura del cuerpo: 130 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction