Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para SF30, 15 mm
Bandejas antigoteo de fondo no perforado fabricadas en acero inoxidable.
Marca: Memmert™ SF30B04356
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Fabricadas en acero inoxidable
- Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Esterilizador SF30 | |
Bandeja antigoteo inferior | |
Borde: 15 mm | |
Acero inoxidable |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para SF30, 15 mm > Para su uso con: SF30
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido