Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para UF55, 15 mm
Bandejas antigoteo de fondo no perforado fabricadas en acero inoxidable.
Marca: Memmert™ UF55B04358
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Fabricadas en acero inoxidable
- Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Estufa UF55 | |
Bandeja antigoteo inferior | |
Acero inoxidable | |
Borde: 15 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para UF55, 15 mm > Para su uso con: UF55
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido