Learn More
Cole-Parmer™ Espátula para células de acero inoxidable
Stainless Steel Cell Spreader has a smooth triangular end with straight spreading bar.
32.90€ - 43.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Tipo de producto | Espátula para células |
Longitud (imperial) | 6.8 in. |
Longitud (métrico) | 172 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11770259
|
Cole-Parmer™
14212-00 |
Placa de 60 mm |
32.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11706018
|
Cole-Parmer™
14212-02 |
Placa de 90 mm |
43.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Both small and large sizes are 302 mm (8 in.) long.
- Autoclave or flame sterilize.
Especificaciones
Sí | |
Espátula para células | |
172 mm | |
Triangular |
Acero inoxidable | |
6.8 in. | |
1Pk. | |
Diseñado para evitar dañar el agar |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Espátula para células de acero inoxidable