Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda de acero inoxidable
Coloque las criocajas en cajones con la gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores verticales Tenak™. Esta cómoda estructura de gradilla aumenta la flexibilidad y reduce el peso operativo cuando se compara con otros tipos de gradillas.
Marca:  Tenak™ TE24238
Detalles adicionales : Peso : 5.72000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15250744
  • 196.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Seis alturas diferentes de caja
  • Para todos los modelos de congelador
  • Acero inoxidable
  • Las cajas criogénicas se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
Cajas (28)
Congeladores verticales
1/paquete
398 mm
7 x 4
Acero inoxidable
28
140 mm
562 mm