Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda de acero inoxidable
Coloque las criocajas en cajones con la gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores verticales Tenak™. Esta cómoda estructura de gradilla aumenta la flexibilidad y reduce el peso operativo cuando se compara con otros tipos de gradillas.
165.00€ - 238.00€
Especificaciones
Divisores de células | Sí |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
N.° por paquete | 1 paquetes |
Código de producto | Marca | Admite | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15240734
|
Tenak™
TE24224 |
Cajas (5 x 3/15) | 285 mm |
214.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15220754
|
Tenak™
TE24254 |
Cajas (5 x 5/25) | 285 mm |
207.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12497060
|
Tenak™
TE35506 |
Placas de microtitulación (5 x 5/25) | 332 mm |
238.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15160875
|
Tenak™
TE24232 |
Cajas (4 x 4/16) | 228 mm |
167.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15105952
|
Tenak™
TE24222 |
Cajas (4 x 3/12) | 228 mm |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12477060
|
Tenak™
TE35502 |
Placas de microtitulación (3 x 5/15) | 200 mm |
187.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12487060
|
Tenak™
TE35504 |
Placas de microtitulación (4 x 5/20) | 266 mm |
213.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12487080
|
Tenak™
TE35552 |
Placas de microtitulación (3 x 6/18) | 200 mm |
210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15210744
|
Tenak™
TE24234 |
Cajas (5 x 4/20) | 285 mm |
177.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15240764
|
Tenak™
TE24274 |
Cajas (3 x 4/12) | 246 mm |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15240784
|
Tenak™
TE24310 |
Cajas (2 x 5/10) | 214 mm |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15280754
|
Tenak™
TE24264 |
Cajas (3 x 3/9) | 246 mm |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15290784
|
Tenak™
TE24322 |
Cajas (3 x 3/9) | 261 mm |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15250744
|
Tenak™
TE24238 |
Cajas (28) | 398 mm |
196.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Seis alturas diferentes de caja
- Para todos los modelos de congelador
- Acero inoxidable
- Las cajas criogénicas se venden por separado
Especificaciones
Sí | |
Acero inoxidable | |
1 paquetes |