Learn More
Mettler Toledo™ Sondas de conductividad de acero inoxidable
Marca: Mettler Toledo™ 51344026
614.71 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
0,105 cm-1 | |
Para mediciones de agua ultrapura | |
Sonda de conductividad | |
Acero inoxidable | |
InLab741 |
Mini-DIN | |
De 0 °C a 100 °C | |
120 mm | |
De 0,001 a 500 μs/cm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Mettler Toledo™ Sondas de conductividad de acero inoxidable > Conexión: Mini-LTW
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido