Learn More
Mettler Toledo™ Sondas de conductividad de acero inoxidable
826.00€ - 887.00€
Especificaciones
Tipo Sonda de conductividad
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de agua ultrapura
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Constante de celda 0,105 cm-1
Longitud (métrico) 120 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
12669225
Ver documentos Detalles de la promoción
Mettler Toledo™
51344026
Mini-DIN
826.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10491625
Ver documentos
Mettler Toledo™
51344118
LTW
887.00€
cada uno
Especificaciones
Sonda de conductividad
De 0 °C a 100 °C
120 mm
Para mediciones de agua ultrapura
0,105 cm-1
Acero inoxidable
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Mettler Toledo™ Sondas de conductividad de acero inoxidable