Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de núcleos de acero inoxidable
Puede utilizarse para tomar muestras de materiales a granel que pueden atascarse o asentarse fácilmente durante el muestreo debido a su forma de partícula.
Marca:  Buerkle™ 5310-0001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17290574
  • 682.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • En comparación con los tomamuestras estándar de todas las capas para materiales a granel, el tomamuestras de núcleo de dos partes no tiene dimensiones de hueco en las que el medio pueda quedar atascado mientras se retira
  • Esto permite tomar una muestra adecuada de polvos y granulados a través de varias capas, por ejemplo, bolas de vidrio o polvos metálicos
  • Acero inoxidable AISI 316L
  • Contenido de la entrega: Tomamuestras de núcleos (compuesto por varilla de perforación y tubo de perforación), clip de fijación
  • Introducir la varilla de perforación en el medio de muestreo
  • Deslizar el tubo de perforación sobre la varilla de perforación
  • Sacar el sacamuestras por la varilla de perforación y extraer la muestra
  • Si es necesario, fije el tubo de perforación en su lugar con el clip de fijación
Especificaciones
Especificaciones
Tomamuestras para materiales a granel
15 mL
Para materiales a granel que se atascan o sedimentan fácilmente
200 mm
Acero inoxidable
Adecuado para su uso con productos alimenticios
15 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras de núcleos de acero inoxidable > 15 ml