Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de núcleos de acero inoxidable
Puede utilizarse para tomar muestras de materiales a granel que pueden atascarse o asentarse fácilmente durante el muestreo debido a su forma de partícula.
682.00€ - 800.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras para materiales a granel |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Certificaciones/conformidad | Adecuado para su uso con productos alimenticios |
Para utilizar con (aplicación) | Para materiales a granel que se atascan o sedimentan fácilmente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17290574
|
Buerkle™
5310-0001 |
15 mL |
682.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17200584
|
Buerkle™
5310-0002 |
110 mL |
738.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17210584
|
Buerkle™
5310-0003 |
230 mL |
800.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- En comparación con los tomamuestras estándar de todas las capas para materiales a granel, el tomamuestras de núcleo de dos partes no tiene dimensiones de hueco en las que el medio pueda quedar atascado mientras se retira
- Esto permite tomar una muestra adecuada de polvos y granulados a través de varias capas, por ejemplo, bolas de vidrio o polvos metálicos
- Acero inoxidable AISI 316L
- Contenido de la entrega: Tomamuestras de núcleos (compuesto por varilla de perforación y tubo de perforación), clip de fijación
- Introducir la varilla de perforación en el medio de muestreo
- Deslizar el tubo de perforación sobre la varilla de perforación
- Sacar el sacamuestras por la varilla de perforación y extraer la muestra
- Si es necesario, fije el tubo de perforación en su lugar con el clip de fijación
Especificaciones
Tomamuestras para materiales a granel | |
Acero inoxidable | |
Adecuado para su uso con productos alimenticios | |
Para materiales a granel que se atascan o sedimentan fácilmente |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras de núcleos de acero inoxidable