Learn More
Fisherbrand™ Cucharas cilíndricas de acero inoxidable
Obtenga resultados óptimos al pesar y manipular muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas cilíndricas. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquidos hasta gemas y otros materiales, las cucharas cilíndricas de acero inoxidable Fisherbrand™ son el accesorio perfecto para cualquier báscula.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Description
Obtenga resultados óptimos al pesar y manipular muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas cilíndricas. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquidos hasta gemas y otros materiales, las cucharas cilíndricas de acero inoxidable Fisherbrand™ son el accesorio perfecto para cualquier báscula.
- Fabricado con acero inoxidable.
- La forma cilíndrica evita que los materiales se derramen
- Incluye mango
Specifications
Pala | |
Con mango | |
260 x 75 mm | |
75 mm |
Acero inoxidable | |
Cilíndrico | |
260 mm |