Learn More
Fisherbrand™ Cucharas cilíndricas de acero inoxidable
Obtenga resultados óptimos al pesar y manipular muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas cilíndricas. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquidos hasta gemas y otros materiales, las cucharas cilíndricas de acero inoxidable Fisherbrand™ son el accesorio perfecto para cualquier báscula.
31.45€ - 59.60€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Modelo | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11553452
|
Fisherbrand™
9010 |
190 mm |
31.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11563452
|
Fisherbrand™
9020 |
260 mm |
33.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11573452
|
Fisherbrand™
9030 |
500 mL | 325 mm |
59.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11583452
|
Fisherbrand™
9040 |
1000 mL | 340 mm |
56.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Obtenga resultados óptimos al pesar y manipular muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas cilíndricas. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquidos hasta gemas y otros materiales, las cucharas cilíndricas de acero inoxidable Fisherbrand™ son el accesorio perfecto para cualquier báscula.
- Boca cilíndrica duradera, de acero inoxidable muy pulido y fácil de limpiar
- Esterilizable en autoclave
- Apta para muestras farmacéuticas y medioambientales
- Ideal para pesar y manipular muestras y otros materiales
- Accesorio imprescindible si cuenta con una báscula
- Perfecta para pesar líquidos, gemas y cualquier otro material
Especificaciones
Pala | |
Acero inoxidable | |
Cilíndrico |