Learn More
asecos™ Contenedores de seguridad para residuos acero inoxidable pulido
Recoge con seguridad los trapos empapados de disolvente y otros residuos
Marca:  asecos™ 23160
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17836346
  • 351.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • tapa de autocierre con amortiguación
  • apertura mediante un gran pedal con superficie antideslizante
  • asa grande y ergonómica en la parte trasera del contenedor para facilitar el vaciado del mismo
  • certificado FM
Especificaciones
Especificaciones
50 L
495.00 mm
Gray
18.74 lb.
505.00 mm
21.26 in.
Liquid Disposal Can
19.49 in.
13.2 gal.
540.00 mm
8.5 kg
19.88 in.
Acero inoxidable