Learn More
asecos™ Contenedores de seguridad para residuos acero inoxidable pulido
Recoge con seguridad los trapos empapados de disolvente y otros residuos
264.00€ - 404.00€
Especificaciones
Color | Gray |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Tipo de producto | Liquid Disposal Can |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17886546
|
asecos™
40099 |
20 L |
264.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17896336
|
asecos™
23159 |
35 L |
306.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17836346
|
asecos™
23160 |
50 L |
351.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17896426
|
asecos™
23161 |
65 L |
404.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- tapa de autocierre con amortiguación
- apertura mediante un gran pedal con superficie antideslizante
- asa grande y ergonómica en la parte trasera del contenedor para facilitar el vaciado del mismo
- certificado FM
Especificaciones
Gray | |
Acero inoxidable | |
Liquid Disposal Can |