Learn More
asecos™ Contenedores de seguridad para residuos acero inoxidable pulido
Recoge con seguridad los trapos empapados de disolvente y otros residuos
Marca:  asecos™ 23159
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17896336
  • 306.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • tapa de autocierre con amortiguación
  • apertura mediante un gran pedal con superficie antideslizante
  • asa grande y ergonómica en la parte trasera del contenedor para facilitar el vaciado del mismo
  • certificado FM
Especificaciones
Especificaciones
35 L
440.00 mm
Gray
15.87 lb.
450.00 mm
19.29 in.
Liquid Disposal Can
17.32 in.
9.2 gal.
490.00 mm
7.2 kg
17.72 in.
Acero inoxidable