Learn More
ratiolab™ Stainless Steel Drawer Rack
For the storing of cryo boxes in freezer cabinets and chests.
Marca: ratiolab™ 5400047
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- For all cryo boxes sized 130 x 130 mm, 133 x 133 mm, and 136 x 136 mm
- Cabinet slide-ins without pull-out stop
- Easy-to-clean polished surface
- Robust design
Especificaciones
Drawer Racks | |
4 x 6 | |
Stainless Steel | |
24 | |
Cryo Boxes | |
570 mm | |
336 mm |
Freezer Rack | |
Gray | |
Rectangular | |
Sí | |
570 x 144 x 336 mm | |
144 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
ratiolab™ Stainless Steel Drawer Rack > Stainless Steel Drawer Rack; Array: 4 x 6; Dimensions (L x W x H): 570 x 144 x 336 mm; Shelves: 24 Shelves
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido