Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable
Marca:  Usbeck Laborgeraete™ 3012
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005601
  • 3.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Romo
Straight
130 mm
Pinzas
1 Paq.
Acero inoxidable
130 L mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable > Length: 130mm; Blade Style: Straight