Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable
Marca:  Usbeck Laborgeraete™ 3013
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005611
  • 3.97€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Romo
Straight
145 mm
Pinzas
1 Paq.
Acero inoxidable
145 L mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable > Length: 145mm; Blade Style: Straight