Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para congelador de acero inoxidable
Almacene placas de ensayo y gradillas de PCR de forma segura en gradillas para congelador de acero. Las gradillas para congelador de acero inoxidable Fisherbrand™ están disponibles en dos estilos: gradillas con varilla de fijación que permiten el apilado de placas de ensayo o gradillas con cajones horizontales para facilitar el acceso a la caja. Ambos modelos ofrecen 16 compartimentos de almacenamiento criogénico seguro.
Marca: Fisherbrand™ HS28624
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
For cryostorage in upright freezers.- Constructed of corrosion-resistant stainless steel.
- For Assay Plate, PCR rack and cryogenic tube box storage.
- Designed to fit in most standard upright freezers.
- Sturdy containers with 4 levels of storage, providing 16 total storage compartments.
- Wire handles on the front allow for easy removal of the rack from the freezer.
- Rack includes four vertical locking rods over the side opening to secure contents in place.
- Allows stacking of short assay plates in each slot (not included):
- 96-Well Assay plates (holds 3 per compartment, up to 48 total)
- 24-Well Assay plates (holds 2 per compartment, up to 32 total)
- 96-Deep Well Assay plates (holds 1 per compartment, up to 16 total)
- 96-Well PCR racks (holds 1 per compartment, up to 16 total)
- Horizontal drawer system allow for easy box access
- Drawers feature a stop that pivots down when fully extended
- Polycarbonate drawer handles provide a user-friendly grip
- Includes a slot and label for drawer/sample identification
- Ideal for standard boxes up to 133 x 133 x 53 mm in size
Especificaciones
Freezer Rack | |
Not Autoclavable | |
Boxes (2 in.) | |
16 | |
4, con varillas de bloqueo verticales | |
No estéril | |
4 | |
1 unidad | |
543 mm | |
112 mm | |
230 mm |
4 x 4 | |
Silver | |
Acero inoxidable | |
Rectangular | |
Sí | |
Para placas de ensayo apiladas y para almacenamiento de gradillas de PCR y gradillas criogénicas en congeladores verticales | |
1 unidad | |
543 x 112 x 230 mm | |
21.4 in. | |
4,4 in | |
9.1 in. |