Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para congelador de acero inoxidable
Almacene placas de ensayo y gradillas de PCR de forma segura en gradillas para congelador de acero. Las gradillas para congelador de acero inoxidable Fisherbrand™ están disponibles en dos estilos: gradillas con varilla de fijación que permiten el apilado de placas de ensayo o gradillas con cajones horizontales para facilitar el acceso a la caja. Ambos modelos ofrecen 16 compartimentos de almacenamiento criogénico seguro.
190.00€ - 320.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Freezer Rack |
---|---|
matriz, red, conjunto | 4 x 4 |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Color | Silver |
Admite | Boxes (2 in.) |
Código de producto | Marca | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11786013
|
Fisherbrand™
|
4, Cajones extraíbles giratorios |
320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12902690
|
Fisherbrand™
|
4, con varillas de bloqueo verticales |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
For cryostorage in upright freezers.- Constructed of corrosion-resistant stainless steel.
- For Assay Plate, PCR rack and cryogenic tube box storage.
- Designed to fit in most standard upright freezers.
- Sturdy containers with 4 levels of storage, providing 16 total storage compartments.
- Wire handles on the front allow for easy removal of the rack from the freezer.
- Rack includes four vertical locking rods over the side opening to secure contents in place.
- Allows stacking of short assay plates in each slot (not included):
- 96-Well Assay plates (holds 3 per compartment, up to 48 total)
- 24-Well Assay plates (holds 2 per compartment, up to 32 total)
- 96-Deep Well Assay plates (holds 1 per compartment, up to 16 total)
- 96-Well PCR racks (holds 1 per compartment, up to 16 total)
- Horizontal drawer system allow for easy box access
- Drawers feature a stop that pivots down when fully extended
- Polycarbonate drawer handles provide a user-friendly grip
- Includes a slot and label for drawer/sample identification
- Ideal for standard boxes up to 133 x 133 x 53 mm in size
Especificaciones
Freezer Rack | |
Not Autoclavable | |
Boxes (2 in.) | |
16 | |
Yes | |
4 | |
1 unidad |
4 x 4 | |
Silver | |
Acero inoxidable | |
Rectangular | |
Non-sterile | |
1 unidad |