Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de precipitados estilo Griffin de acero inoxidable Código de producto.: 11712335
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Cole-Parmer™ Vaso de precipitados estilo Griffin de acero inoxidable
Código de producto. 11712335 Tienda Cole-Parmer Productos
1200 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
600 ml
1200 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
Código de producto. 11712335
Marca: Cole-Parmer™ 0720560
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones. Los vasos de precipitados de estilo Griffin de acero inoxidable Cole-Parmer™ son ideales para agitar o medir soluciones. Los vasos de precipitados incluyen un borde de vertido sencillo para reducir los derrames.
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones.Los vasos de precipitados de estilo Griffin de acero inoxidable Cole-ParmerTM son ideales para agitar o medir soluciones.Los vasos de precipitados incluyen un borde de vertido sencillo para reducir los derrames.
Los vasos de precipitados de estilo Griffin con boquilla de vertido tienen una marca de capacidad completa cerca de la parte superior para garantizar una medición precisa.
  • Capacidades de mezcla duraderas y económicas
  • Fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304
  • No corrosivo
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 105 mm
Capacidad (métrico) 1200 ml
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 155 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 426,7 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilidad Estériles
Título del producto
Cole-Parmer™ Vaso de precipitados estilo Griffin de acero inoxidable >