Learn More
RETSCH Frascos de molienda de acero inoxidable
Use these grinding jars for dry, wet, and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Stainless Steel Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
Marca:  RETSCH 02.462.0061
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10034170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Tarros de molienda con tapón de rosca
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para uso con molinos Retsch
Especificaciones
Especificaciones
Tarro de molienda
10 ml
Para MM 200
Acero inoxidable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
RETSCH Frascos de molienda de acero inoxidable > Capacidad: 10 ml; para uso con el modelo MM 200
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.