Learn More
RETSCH Frascos de molienda de acero inoxidable
Use these grinding jars for dry, wet, and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Stainless Steel Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
Marca:  RETSCH 01.462.0214
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10232672
  • 2060.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tarros de molienda con tapón de rosca
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para uso con molinos Retsch
Especificaciones
Especificaciones
Tarro de molienda
35 mL
Para el molino mezclador MM 301
Acero inoxidable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
RETSCH Frascos de molienda de acero inoxidable > Capacidad: 35 ml; para el molino mezclador MM 301