Learn More
RETSCH Frascos de molienda de acero inoxidable
Use these grinding jars for dry, wet, and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Stainless Steel Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
Marca:  RETSCH 02.462.0057
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10504041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Tarros de molienda con tapón de rosca
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para uso con molinos Retsch
Especificaciones
Especificaciones
Tarro de molienda
1,5 ml
Para MM 200
Acero inoxidable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
RETSCH Frascos de molienda de acero inoxidable > Capacidad: 1,5 ml; para uso con MM 200