Learn More
Elma™ Stainless Steel Holder Set
Modular basket system with assorted holder hooks for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
Marca: Elma™ 1125219
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Rilsan-coated holder hooks
- Holder hooks with 10 hooks
- Holder hooks are ideal for holding jewelry and watch parts
- Holder shaft with 4 shafts
- Holder shaft is ideal for holding impression tray
Especificaciones
Holder Set | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY | |
Holder Shaft, Holder Hook, 5 Silicone Holders | |
Acero inoxidable |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Elma™ Stainless Steel Holder Set > Stainless Steel Holder Set; Includes: Holder Shaft, Holder Hook, 5 Silicone Holders
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido