Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de Hielo de Acero Inoxidable
Muestreador desarrollado para el muestreo de materiales congelados, muy viscosos y pastosos, como helados y sustancias similares. El cortador con forma de taladro se enrosca en los productos congelados de forma independiente cuando gira. El cilindro de recogida se puede separar fácilmente a través de una conexión de bayoneta.
760.47€ - 826.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de Hielo
Material Acero inoxidable (AISI 316L (1.4404))
Capacidad (métrico) 50 mL
Para utilizar con (aplicación) Para muestreo de congelado
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10388862
Ver documentos
Buerkle™
5339-0300
300 mm
774.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10585613
Ver documentos
Buerkle™
5339-0550
550 mm
826.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10444632
Ver documentos
Buerkle™
5339-1050
1050 mm
760.47€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404), electropulido
  • Esterilizable
  • Fácil limpieza
  • Cilindro de recogida 38 mm Ø
Especificaciones
Especificaciones
Tomamuestras de Hielo
Acero inoxidable (AISI 316L (1.4404))
50 mL
Para muestreo de congelado
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras de Hielo de Acero Inoxidable