Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop
Constructed of high quality stainless steel to make it low cost and easy to use. Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop is ideal for general and pharmaceutical use.
Marca:  Sampling Systems™ A643-300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15859701
  • 19.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Montaje de intensidad leve
  • Acero inoxidable
  • Construcción completamente soldada
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
Pala
300 mL
230 mm
90 mm
Acero inoxidable
Pulido
150 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop > Capacidad: 300mL