Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop
Constructed of high quality stainless steel to make it low cost and easy to use. Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop is ideal for general and pharmaceutical use.
16.74€ - 27.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Acabado | Pulido |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Longitud de la cubeta (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Longitud de la cubeta (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15839701
|
Sampling Systems™
A643-100 |
100 mL | 180 mm | 115 mm | 60 mm |
16.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15849701
|
Sampling Systems™
A643-200 |
200 mL | 205 mm | 135 mm | 75 mm |
18.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15859701
|
Sampling Systems™
A643-300 |
300 mL | 230 mm | 150 mm | 90 mm |
19.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15869701
|
Sampling Systems™
A643-500 |
500 mL | 270 mm | 180 mm | 110 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Light duty construction
- Stainless Steel
- Fully welded construction
- Easy to clean
Especificaciones
Pala | |
Acero inoxidable | |
Pulido |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop