Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop
Constructed of high quality stainless steel to make it low cost and easy to use. Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop is ideal for general and pharmaceutical use.
Marca: Sampling Systems™ A643-500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Montaje de intensidad leve
- Acero inoxidable
- Construcción completamente soldada
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Pala | |
500 mL | |
270 mm | |
110 mm |
Acero inoxidable | |
Pulido | |
180 mm |
Título del producto
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop > Capacidad: 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido