Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop
Constructed of high quality stainless steel to make it low cost and easy to use. Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop is ideal for general and pharmaceutical use.
Marca: Sampling Systems™ A643-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Montaje de intensidad leve
- Acero inoxidable
- Construcción completamente soldada
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Pala | |
100 mL | |
180 mm | |
60 mm |
Acero inoxidable | |
Pulido | |
115 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop > Capacidad: 100 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido