Learn More
Bochem™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable
Marca: Bochem™ 8632
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
270 x 210 mm | |
40 mm | |
Acero inoxidable | |
210 mm | |
1 unidad |
270 x 210 x 40 mm | |
270 mm | |
Bandeja de instrumentos | |
Tapa | |
Rectangulares |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Bochem™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable > Dimensiones (An x P x Al): 270 x 210 x 40mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido