Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio de acero inoxidable
Marca:  Bochem™ 8363
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10258320
  • 144.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Nota: La tapa no está incluida; se vende por separado.
Especificaciones
Especificaciones
220mm
6,5 L
Recipiente de laboratorio, 6,5 L
176H
Acero inoxidable (18/10)