Learn More
UVP Transiluminador del modelo M-26XV de acero inoxidable
Se puede utilizar con cualquier sistema de adquisición de imágenes UVP.
Marca: UVP 95-0180-02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La gama de transiluminadores de sobremesa UVP se puede utilizar con cualquier sistema de adquisición de imágenes UVP. Utilizan tubos de 8 W y tienen un filtro especialmente fabricado que proporciona la emisión de luz más uniforme posible a través de una unidad basada en tubos. Las unidades tienen una parte superior de acero inoxidable que es fácil de limpiar y una tapa de bloqueo UV abisagrada para proteger al usuario. Las unidades de longitud de onda única tienen ajustes de intensidad alta, media y baja, lo que hace que las unidades sean adecuadas para la visualización y el corte de banda. Las unidades de longitud de onda doble y 3UV tienen un único ajuste de intensidad. Transiluminador de sobremesa de longitud de onda única y doble, dimensiones: 279 mm × 356 mm × 122 mm; transiluminador de sobremesa 3UV, dimensiones: 279 mm × 356 mm × 137 mmEspecificaciones
0,6 A | |
122 mm | |
Transiluminador | |
100 x 100 mm | |
1000 x 100 mm | |
230 V | |
Individual | |
UV de sobremesa |
356 mm | |
184 mm | |
Sistema de adquisición de imágenes UVP | |
230 V, 50 Hz | |
M-10-E | |
50 Hz | |
302 nm |