Learn More
UVP Transiluminador del modelo M-26XV de acero inoxidable
Se puede utilizar con cualquier sistema de adquisición de imágenes UVP.
1490.00€ - 2555.00€
Especificaciones
Anchura (métrico) | 356 mm |
---|---|
Altura (métrico) | 122 mm |
Tipo de producto | Transiluminador |
Para utilizar con (aplicación) | Sistema de adquisición de imágenes UVP |
Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
Código de producto | Marca | Intensity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intensity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11756832
|
UVP
95-0180-02 |
Individual |
1490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11848891
|
UVP
95-0413-02 |
Variable |
2555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La gama de transiluminadores de sobremesa UVP se puede utilizar con cualquier sistema de adquisición de imágenes UVP. Utilizan tubos de 8 W y tienen un filtro especialmente fabricado que proporciona la emisión de luz más uniforme posible a través de una unidad basada en tubos. Las unidades tienen una parte superior de acero inoxidable que es fácil de limpiar y una tapa de bloqueo UV abisagrada para proteger al usuario. Las unidades de longitud de onda única tienen ajustes de intensidad alta, media y baja, lo que hace que las unidades sean adecuadas para la visualización y el corte de banda. Las unidades de longitud de onda doble y 3UV tienen un único ajuste de intensidad. Transiluminador de sobremesa de longitud de onda única y doble, dimensiones: 279 mm x 356 mm x 122 mm; transiluminador de sobremesa 3UV, dimensiones: 279 mm x 356 mm x 137 mmEspecificaciones
356 mm | |
Transiluminador | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
302 nm |
122 mm | |
Sistema de adquisición de imágenes UVP | |
230 V | |
Individual | |
UV de sobremesa |