Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de acero inoxidable
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces. Las espátulas Chattaway de acero inoxidable Fisherbrand™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante.
Marca:  Fisherbrand™ 2313
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11523472
  • 34.71€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • El extremo doblado y redondeado raspa y levanta materiales de frascos y matraces
Especificaciones
Especificaciones
5 paq.
10 mm
178 x 10 mm
178 mm
Espátula Chattaway
3,6 mm
Acero inoxidable
Documentos
Brochures
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de acero inoxidable > Dimensiones (L x An): 230 x 10mm