Learn More
Sartorius™ Pesas cilíndricas de clase E2 de OIML con certificado de calibración DAkkS
No magnetizables, tienen superficie pulida y se suministran en cajas de plástico de alta calidad adecuadas para su uso en salas limpias
Marca:  Sartorius™ YCW4228-02
199.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316680
  • 204.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricadas con acero inoxidable especial
  • Densidad: 7.950kg/m3
  • Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pesa cilíndrica
OIML Clase E2
Plástico
20 g
Certificado de calibración DAkkS
Acero inoxidable especial
7.950kg/m3
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius™ Pesas cilíndricas de clase E2 de OIML con certificado de calibración DAkkS > Masa: 20 g