Learn More
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11346680
|
Sartorius™
YCW5128-02 |
100 g |
248.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11316680
|
Sartorius™
YCW4228-02 |
20 g |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11336680
|
Sartorius™
YCW4528-02 |
50 g |
221.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11461947
|
Sartorius™
YCW5228-02 |
200 g |
285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Made of special stainless-steel
- Density: 7,950kg/m3
- Tolerances comply with OIML R111-1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius™ Pesas cilíndricas de clase E2 de OIML con certificado de calibración DAkkS