Learn More
Swann-Morton™ Hojas de bisturí de acero inoxidable, paquete de 100
Utilice las hojas de bisturí de acero inoxidable Swann Morton™ para garantizar la precisión.
Marca:  Swann-Morton™ 0301
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12398009
  • 35.50€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Estéril
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
25 mm
Estériles
10 paq.
Hoja de escalpelo
La n.º 10 se ajusta a los mangos n.º 3, n.º 3L, n.º 3 graduado, n.º 5B, n.º 7, n.º 9, n.º B3 y n.º B3L
BS EN 7740