Learn More
RETSCH Stainless-Steel Seven Analysis Test Sieves, 200 mm Dia.
Marca:  RETSCH 60.322.000063
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10574692
  • 181.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
25 mm
200mm
Acero inoxidable
63 μm
ISO 3310 y ASTM E 11
Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable