Learn More
RETSCH Stainless-Steel Seven Analysis Test Sieves, 200 mm Dia.
181.00€ - 191.00€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Tamiz de pruebas |
Certificaciones/conformidad | ISO 3310 y ASTM E 11 |
Altura (métrico) | 25 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10025111
|
RETSCH
60.322.000125 |
125 μm |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10106751
|
RETSCH
60.322.000180 |
180 μm |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10640302
|
RETSCH
60.322.001000 |
1 mm |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10269121
|
RETSCH
60.322.000355 |
355 μm |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10477581
|
RETSCH
60.322.000250 |
250 μm |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10729902
|
RETSCH
60.322.000500 |
500 μm |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10370432
|
RETSCH
60.322.000630 |
630 μm |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10428931
|
RETSCH
60.322.000710 |
710 μm |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10515082
|
RETSCH
60.322.000090 |
90 μm |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10574692
|
RETSCH
60.322.000063 |
63 μm |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
1 unidad | |
ISO 3310 y ASTM E 11 | |
Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |
Tamiz de pruebas | |
25 mm | |
200mm | |
Acero inoxidable |