Learn More
Fisherbrand™ Fórceps de extremos afilados de acero inoxidable
Proporciona una superficie antiadherente con revestimiento de PTFE a la que muy pocas sustancias sólidas o líquidas se adherirán permanentemente. Los fórceps de extremos afilados de acero inoxidable Nickel Electro™ proporcionan excelentes propiedades no humectantes para una limpieza sencilla y se pueden esterilizar con vapor o químicamente.
Marca: Fisherbrand™ 7204
Descripción
Fórceps recubiertos de PTFE que proporcionan una superficie antiadherente a la que muy pocas sustancias sólidas o líquidas se adherirán permanentemente.- Resistente a productos químicos y no contaminante
- Sin unión a proteínas y proporciona superficies inertes biológicamente
- No se pierden cantidades importantes debido a la adherencia
- No se producen acumulaciones en superficies
- Ideales para su uso en condiciones de laboratorio exigentes
- Excelentes propiedades no humectantes para facilitar la limpieza y se pueden esterilizar con vapor o químicamente
- Perno de guía
Especificaciones
Sharp | |
Acero inoxidable con revestimiento de PTFE | |
160 mm |
Unidad | |
Pinzas | |
Mordazas serradas |