Learn More
Fisherbrand™ Fórceps de extremos afilados de acero inoxidable
Proporciona una superficie antiadherente con revestimiento de PTFE a la que muy pocas sustancias sólidas o líquidas se adherirán permanentemente. Los fórceps de extremos afilados de acero inoxidable Nickel Electro™ proporcionan excelentes propiedades no humectantes para una limpieza sencilla y se pueden esterilizar con vapor o químicamente.
22.10€ - 24.96€
Especificaciones
Estilo de punta Sharp
N.° por paquete Unidad
Material Acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Tipo de producto Pinzas
Modelo Mordazas serradas
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Altura del cuerpo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Altura del cuerpo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11562113
Ver documentos
Fisherbrand™
7201
115 mm
22.10€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11572113
Ver documentos
Fisherbrand™
7202
130 mm
24.96€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11582113
Ver documentos
Fisherbrand™
7204
160 mm
24.13€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fórceps recubiertos de PTFE que proporcionan una superficie antiadherente a la que muy pocas sustancias sólidas o líquidas se adherirán permanentemente.
  • Resistente a productos químicos y no contaminante
  • Sin unión a proteínas y proporciona superficies inertes biológicamente
  • No se pierden cantidades importantes debido a la adherencia
  • No se producen acumulaciones en superficies
  • Ideales para su uso en condiciones de laboratorio exigentes
  • Excelentes propiedades no humectantes para facilitar la limpieza y se pueden esterilizar con vapor o químicamente
  • Perno de guía
Especificaciones
Especificaciones
Sharp
Acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Mordazas serradas
Unidad
Pinzas
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Fórceps de extremos afilados de acero inoxidable