Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill
Depending on the sample, even finer results can be achieved by grinding with two or more sieves with progressively smaller hole sizes.
Marca:  Kinematica™ 35095015
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10134133
  • 200.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Tamiz
Acero inoxidable
1,5 mm