Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill
Depending on the sample, even finer results can be achieved by grinding with two or more sieves with progressively smaller hole sizes.
Marca:  Kinematica™ 35095040
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10677123
  • 180.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Tamiz
PX MFC 90 D
Acero inoxidable
4 mm