Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable
Fabricadas con acero inoxidable. Las espátulas de acero inoxidable Bochem™ tienen un mango de madera.
Marca:  Bochem™ 3496
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10058290
  • 8.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mango de madera
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
250 mm
38 mm
1mm
Madera
365 mm
Espátula
38 mm
Acero inoxidable
365 x 38 mm
Acero inoxidable