Learn More
Fisherbrand™ Combo de cuchara/espátula de acero inoxidable
Utilice una herramienta para dos trabajos. El combo de cuchara/espátula doble de acero inoxidable Nickel Electro™ mide líquidos y polvos con el extremo de cuchara y divide y separa materiales con el extremo de espátula.
Marca: Fisherbrand™ 2010
Descripción
El utensilio de doble uso mide líquidos y polvos finos con el extremo de la cuchara; divide y separa los materiales con el extremo de la espátula.- Fabricado con acero inoxidable.
Especificaciones
10 paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Espátula | |
Aplicaciones estériles | |
120 x 20 mm | |
Acero inoxidable |
Estériles | |
2 mL | |
Acabado brillante | |
20 mm | |
De -196 °C a +550 °C | |
120 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Combo de cuchara/espátula de acero inoxidable > Dimensiones (L x An): 150 x 18mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido