Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de hoja cónica plana de níquel
Obtenga resultados uniformes con estas espátulas de hoja cónica plana. Con una hoja plana y flexible de acero inoxidable; las espátulas de hoja cónica plana de níquel Fisherbrand™ son ideales para alisar, mezclar o limpiar después de experimentos.
Marca:  Fisherbrand™ 2103
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11573492
  • 107.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hoja de acero inoxidable plana y flexible con acabado brillante
  • Ideal para alisar, mezclar o limpiar después de experimentos
  • Especificación de níquel 200 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %)
  • Herramienta multiusos perfecta para mezclar, alisar, marcar, etc.
  • Hoja cónica plana para laboratorio
  • Longitud = 120mm
  • Anchura del extremo estrecho = 15 mm
  • Anchura del extremo opuesto = 25 mm
Especificaciones
Especificaciones
5 paq.
25 mm
120 x 25 mm
120 mm
Espátula de hoja cónica plana
3,6 mm
Níquel
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Espátulas de hoja cónica plana de níquel > Dimensiones (L x An): 120 x 25mm