Learn More
Fisherbrand™ Combo de cuchara/espátula de acero inoxidable
Utilice una herramienta para dos trabajos. El combo de cuchara/espátula doble de acero inoxidable Nickel Electro™ mide líquidos y polvos con el extremo de cuchara y divide y separa materiales con el extremo de espátula.
Marca:  Fisherbrand™ 2013
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977961
  • 101.25€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El utensilio de doble uso mide líquidos y polvos finos con el extremo de la cuchara; divide y separa los materiales con el extremo de la espátula.
  • Fabricado con acero inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones
10 paq.
Esterilizable en autoclave
Espátula
Aplicaciones estériles
210 x 20 mm
Acero inoxidable
Estériles
2 mL
Acabado brillante
20 mm
De -196 °C a +550 °C
210 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Combo de cuchara/espátula de acero inoxidable > Dimensiones (longitud x diámetro): 180 x 20mm