Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Stirring Paddles
Constructed of high quality stainless steel for durability. Sampling Systems™ Stainless Steel Stirring Paddles are ideal for use in Pharmaceutical and Hygienic applications.
Marca: Sampling Systems™ A916-1000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricación libre de grietas
- 316L Acero inoxidable
- Acabado satinado
- Construcción robusta
- Sin EEB/EET
Especificaciones
Paleta | |
Cuchilla con Agujeros | |
1000 mm | |
125 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
Pulido | |
240 mm |