Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Stirring Paddles
Constructed of high quality stainless steel for durability. Sampling Systems™ Stainless Steel Stirring Paddles are ideal for use in Pharmaceutical and Hygienic applications.
140.00€ - 164.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Paleta |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Acabado | Pulido |
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) de la hoja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) de la hoja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15521802
|
Sampling Systems™
A916-1000 |
Cuchilla con Agujeros | 1000 mm | 125 mm |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15829641
|
Sampling Systems™
A344-1000 |
Cuchilla Sólida | 1000 mm | 125 mm |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15839641
|
Sampling Systems™
A344-1500 |
Cuchilla Sólida | 1500 mm | 150 mm |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15859721
|
Sampling Systems™
A916-1500 |
Cuchilla con Agujeros | 1500 mm | 150 mm |
164.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Crevice free construction
- 316L Stainless Steel
- Satin finish
- Robust construction
- BSE/TSE free
Especificaciones
Paleta | |
Acero inoxidable (316L) | |
Pulido |